Learn More
Thermo Scientific™ Inyector Valco, modelo C6W
Valco continúa ofreciendo una línea diversa en términos de número de puertos, tamaños de conectores y materiales de construcción.
Marca: Thermo Scientific™ C6W
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Especificaciones
Manual | |
C6 W | |
Inyector |
Bucle de 20 μl | |
Seis conectores de 0,4064 mm (0,016 pulg.) |