Learn More
Welch-Ilmvac™ Bomba de diafragma para uso químico seca, sin aceite, de dos etapas, MPC 095 Z, con presión final de 5 Mbar
Las bombas de diafragma para uso químico secas, sin aceite, de dos etapas (MPC 095 Z) Welch-Ilmvac™ pueden proporcionar una presión máxima de 5 Mbar con niveles de ruido de <45 dB. Se suministra con una válvula de lastre de gas.
Marca:  Welch-Ilmvac™ 412422-02
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Código de producto. 12662905
  • 1484.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de producto: Bomba de diafragma
  • Sin aceite: Sí
  • Número de etapas: Dos
  • Aplicación: De uso químico
  • Desplazamiento de aire: 15/ l/min
  • Presión máxima: 5 mbar
  • Nivel de ruido: menos de 45 dB
  • Dimensiones (An × Pr × Al): 235 mm x 140 mm x 277 mm
  • Peso: 6,15 kg
  • Fuente de alimentación: 90-260VAC
Especificaciones
Especificaciones
Válvula de lastre de gas
MPC 095 Z
6,15 kg
277 mm
Sistema de vacío
2
De uso químico
5 mbar
140 mm
< 45 dB
Bomba de diafragma sin aceite
235 mm
15 l/min
Sin aceite
2
90/260 VCA