Learn More
Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Elija entre una gama de accesorios y opciones de hornos Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ 51900079
1160.61 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Elija entre una gama de accesorios y opciones para estufas Thermo Scientific™ Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Especificaciones
Temperatura nominal 400de °C (puerta sin ventana para inspección) | |
VT 6060 P | |
de 400 °C | |
Puerta |