Learn More
Thermo Scientific™ Interfaz de ordenador RS 232 de estufas Vacutherm™ para controlador Kelvitron™, para VT 6015, VT 6060 M/P y VT6130 M/P
Elija entre una gama de accesorios y opciones de hornos Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Marca:  Thermo Scientific™ 51900197
1384.41 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10213924
  • 1720.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija entre una gama de accesorios y opciones para estufas Thermo Scientific™ Vacutherm™ para satisfacer los requisitos específicos de cada aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
Controlador de temperatura Digicon™ S, 400 °C
VT 6130 P
de 400 °C
Controlador de temperatura
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico