Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, premium, tapón verde, anillo negro, heparina de litio, estéril
Recubierto con heparina de litio para bloquear la cascada de coagulación.
Marca:  Greiner Bio-One 454049
Detalles adicionales : Peso : 0.29070kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824522
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
  • La pared interior está recubierta con heparina de litio secada en aerosol, que actúa como anticoagulante para bloquear la cascada de coagulación.
Especificaciones
Especificaciones
Vacutainer
Estéril
Tapa verde con anillo negro
13 mm
Heparina de litio
4,5 ml
75 mm