Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de antígenos del virus vaccinia
Micromatriz de antígenos del virus vaccinia con 2326 péptidos específicos de antígenos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.024.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: seis antígenos seleccionados del virus vaccinia: proteína putativa 21.7k, proteína asociada al IMV p35, proteína putativa 49.8k, proteína principal del núcleo P4a, antagonista del interferón C7L, proteína de unión de la superficie celular
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 2326 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |