Learn More
Vα2 TCR Rat anti-Mouse, FITC, Clone: B20.1, BD
Rat Monoclonal Antibody
145.00€ - 356.00€
Especificaciones
Antígeno | Vα2 TCR |
---|---|
Clon | B20.1 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15881629
|
BD Biosciences
562085 |
25 μg |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15827128
|
BD Biosciences
553288 |
0.25 mg |
356.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The B20.1 monoclonal antibody specifically binds to most members of the Vα2 T-cell Receptor (TCR) subfamily in mice having the a, b, and c haplotypes of the Tcrb α haplotypes. Moreover, the frequencies of Vα2+ CD8+ and CD4+ T cells are influenced by H-2 haplotypes.
Especificaciones
Vα2 TCR | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a λ | |
Affinity Purified |
B20.1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Mouse | |
Soluble αβ TCR from mouse cytotoxic T-cell clone KB5-C20 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.