Learn More
UVP Herramientas de gel: Bandejas de gel
For moving gels to the transilluminator
52.45€ - 92.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Transiluminador y sistema de imagen de gel |
---|---|
Tipo | Bandeja de gel |
Incluye | Panel lateral de 45° |
Material | Plexiglas™ |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12863948
|
UVP
85-0005-01 |
10,5 in | 26,67 cm | 16,5 in | 41,91 cm |
92.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12853948
|
UVP
85-0007-01 |
9 pulg | 22,86 cm | 11,5 in | 29,21 cm |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12853908
|
UVP
85-0007-05 |
9 pulg | 22,86 cm | 10,75 in | 27,30 cm |
52.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Fabricadas con plexiglás con transmisión de UV
- Protegen la superficie del filtro del transiluminador frente a arañazos
- Los paneles laterales, inclinados en un ángulo de 45 °, se extienden hacia arriba desde la superficie de la bandeja para facilitar la manipulación
Especificaciones
Transiluminador y sistema de imagen de gel | |
Bandeja de gel | |
Panel lateral de 45° | |
Plexiglas™ |