Learn More
UVP Placas convertidoras de luz UV
Maximize transilluminator capabilities by using a converter plate to convert the transilluminator's 302nm UV wavelength to different wavelengths for visualizing a variety of gels. Place the specially designed plate on the transilluminator filter surface.
Marca:  UVP 38020004
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12651732
Cantidad Precio
1 535.00€ / cada uno
6 444.69€ / cada uno
Fecha estimada de envío
03-12-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las placas de luz blanca convierten la UV en luz blanca para la visualización de geles de proteínas, medios teñidos de azul o medios teñidos de plata Commassie
  • El conjunto de vidrio fosfórico exclusivo (pendiente de patente) convierte la radiación UV mediante un difusor blanco
  • Convierte UV a 460-470 nm con la placa Visi-Blue™ para ver tinciones de GFP
  • El vidrio resistente a arañazos está montado en una carcasa metálica para ofrecer mayor durabilidad
  • La junta de caucho impide que la placa se deslice
  • Hay asas en dos lados de la placa para facilitar la manipulación
  • Hay disponibles varios tamaños de placa estándar
  • Variedad de longitudes de onda para documentación de geles, excitación de geles y adquisición de imágenes de gel
Especificaciones
Especificaciones
Converter Plate
Conversión de 302 nm a luz azul de 480 nm
25 x 26 cm
Visi-Blue Converter Plates