Learn More
UVP Transiluminadores de sobremesa 2UV y 3UV
Hasta tres longitudes de onda disponibles en una unidad compacta y ligera
Marca:  UVP 95-0417-02
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308453
  • 1640.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los modelos de 8 vatios ofrecen una alternativa económica a los transiluminadores UV de alto rendimiento.
  • Todos los modelos incluyen una cubierta de bloqueo UV abisagrada con altura ajustable y un filtro de larga duración UVG.
Dos opciones de intensidad única
  • Los modelos 3UV ofrecen una selección de UV de onda larga para la visualización ampliada de geles sin fotónica; rango medio con fotodocumentación de fluorescencia aumentada y visualización de ácidos nucleicos; onda corta para la irradiación de muestras.
  • Los modelos 2UV proporcionan UV de onda larga y rango medio.
Información de órdenes
Dimensiones de 2UV (incluida la cubierta): 24 x 33,7 x 12,1 cm (L x An x Al); dimensiones 3UV (incluida la cubierta): 28 x 35,6 x 15,2 cm (L x An x Al)
Certifications
Los modelos de 115 V tienen certificación ETL, ETL/c; los modelos de 230 V1 tienen certificación CE
1Modelo internacional.
Especificaciones
Especificaciones
LMs-20E