Learn More
Uvex™ Toallitas húmedas
Marca: Uvex™ 9963000
9.47 EUR hasta el 2023-05-26
Use el código promocional "20831" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
Especificaciones
8 x 5 in. | |
Lens Cleaning Towelette | |
Limpieza de las gafas de seguridad | |
100 | |
No esterilizable en autoclave |
Individually wrapped | |
Polycarbonate, plastic, and glass lenses | |
Dispenser box | |
Sí |