Learn More
Syngene™ UV Transilluminator, Pxi Only
Syngene™ UV Transilluminator, Pxi Only is sealed to allow wet gels on surface
Marca:  Syngene™ PX-TL1511S
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15839972
  • 615.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
15x11
Syngene PXI systems
254nm
Transilluminator
fixed
15x11
Videos