Learn More
Syngene™ Transiluminador UV para sistemas Ingenius3 y Nugenius
El transiluminador UV de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV. Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
965.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Intensity | Fijo |
---|---|
Tipo de iluminación | UV |
Tipo de producto | Transiluminador UV |
Para utilizar con (equipo) | Sistemas Ingenius3 y Nugenius |
Requisitos eléctricos | 230 V 50 Hz 230 W |
Código de producto | Marca | Frecuencia | Wavelength | Tamaño del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Frecuencia | Wavelength | Tamaño del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15809942
|
Syngene™
GE-2024S-E60 |
60 Hz | 254 nm | Área de visualización: 20 x 24 cm |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829932
|
Syngene™
GE-2020L-E60 |
60 Hz | 365 nm | Área de visualización: 20 x 20 cm |
965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839932
|
Syngene™
GE-2020M-E60 |
60 Hz | 302 nm | Área de visualización: 20 x 20 cm |
965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849932
|
Syngene™
GE-2020S-E60 |
60 Hz | 254 nm | Área de visualización: 20 x 20 cm |
965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859932
|
Syngene™
GE-2024L-E |
50 Hz | 365 nm | Área de visualización: 20 x 24 cm |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869932
|
Syngene™
GE-2024L-E60 |
60 Hz | 365 nm | Área de visualización: 20 x 24 cm |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879932
|
Syngene™
GE-2024M-E |
50 Hz | 302 nm | Área de visualización: 20 x 24 cm |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889932
|
Syngene™
GE-2024M-E60 |
60 Hz | 302 nm | Área de visualización: 20 x 24 cm |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899932
|
Syngene™
GE-2024S-E |
50 Hz | 254 nm | Área de visualización: 20 x 24 cm |
1270.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Available in voltages for 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) and 100 V (50/60 Hz) (-J). Available wavelengths are short wave (254 nm, 2020S), medium wave (302 nm, 2020M) and long wave (365 nm, 2020L).Especificaciones
Fijo | |
Transiluminador UV | |
230 V 50 Hz 230 W |
UV | |
Sistemas Ingenius3 y Nugenius |