Learn More
Syngene™ UV Transilluminator, Benchtop
Syngene UV Transilluminator for illumination of any sample excited by UV light is sealed to allow wet gels on surfaces
Marca:  Syngene™ BT-2020L-E60
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819922
  • 714.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
230V
315mm
Benchtop use
Fixed
364nm
200 x 200mm
230V, 60Hz, 230W
200 x 200mm
60Hz
UV Transilluminator
80mm
230W
241mm
315 x 241x 80mm
Syngene 2020L-E60
Videos