Learn More
Fisherbrand™ UV Lamp, Dual Wavelength
Used as a method of purification. Fisher Scientific™ UV Lamp, Dual Wavelength can be used in combination with other methods to reduce microbial reproduction in purified water.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449689
  • 275.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Accu100 and Accu500 Ultrapure Water Systems
  • Prevents microbial reproduction
Especificaciones
Especificaciones
Accu100 Ultrapure Water System
185/254nm