Learn More
Fisherbrand™ UV Lamp, Dual Wavelength
Used as a method of purification. Fisher Scientific™ UV Lamp, Dual Wavelength can be used in combination with other methods to reduce microbial reproduction in purified water.
361.00€ - 373.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15449689
|
Fisherbrand™
|
Sistema de agua ultrapura Accu100 |
373.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15469689
|
Fisherbrand™
|
Sistema de agua ultrapura Accu500 |
361.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with Accu100 and Accu500 Ultrapure Water Systems
- Prevents microbial reproduction
Especificaciones
185/254 nm |