Learn More
Cole-Parmer™ Utility Water Bath
Marca:  Cole-Parmer™ 14576-18
Detalles adicionales : Peso : 12.70000kg
Código de producto. 15297889
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Utility Water Bath
CE Compliance
Stainless Steel
±0.2°C
240 Vac
28 L
Easy-to-read LCD display
±0.1°C
57.15 x 44.45 x 35.56 cm
50 Hz