Learn More
Sino Biological™ USP7 Recombinant Human Protein, N-His.GST Tag
Expressed from DNA sequence encoding amino acid sequence of human USP7 fused to N-terminal polyhistidine-tagged GST tag at N-terminus
Marca:  Sino Biological™ 11681H20B50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288825
  • 93.25€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: Lyophilized in 50mM Tris, 100mM NaCl, 0.5mM PMSF, 0.5mM EDTA, 0.5mM GSH, pH 8.0, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
Especificación
Especificación
Lyophilized
68.6kd
50μg
Truncated, Recombinant
Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 7
Assay Standard
Insect
GST Tag, His Tag
7874
≥95% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
USP7
Proteases, Peptidases and Inhibitors
USP7 Recombinant Human Protein
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.