Learn More
USP4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1G11G8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | USP4 |
---|---|
Clon | 1G11G8 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16829055
|
Proteintech
66822-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16819055
|
Proteintech
66822-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a protease that deubiquitinates target proteins such as ADORA2A and TRIM21. The encoded protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and is involved in maintaining operational fidelity in the endoplasmic reticulum. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
USP4 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 4, Ubiquitin thiolesterase 4, UNP, Unph, USP4 | |
USP4 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1G11G8 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P35123, Q13107 | |
22258, 7375 | |
USP4 Fusion Protein Ag28297 | |
Primary | |
-20°C | |
USP4 |