missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
USP10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | USP10 |
---|---|
Concentración | 0.19 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818974
|
Proteintech
19374-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808974
|
Proteintech
19374-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Ubiquitin is a highly conserved protein that is covalently linked to other proteins to regulate their function and degradation. This gene encodes a member of the ubiquitin-specific protease family of cysteine proteases. The enzyme specifically cleaves ubiquitin from ubiquitin-conjugated protein substrates. The protein is found in the nucleus and cytoplasm. It functions as a co-factor of the DNA-bound androgen receptor complex, and is inhibited by a protein in the Ras-GTPase pathway. The human genome contains several pseudogenes similar to this gene.Especificaciones
USP10 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P52479, Q14694, Q3KR59 | |
22224, 307905, 9100 | |
USP10 Fusion Protein Ag7233 | |
Primary | |
-20°C | |
USP10 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 10, KIAA0190, Ubiquitin thiolesterase 10, UBPO, USP10 | |
Usp10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |