Learn More
Olympus™ Lámpara de mercurio de arco corto de larga duración Ushio™ USH-103D
Con un diseño de electrodo mejorado para un posicionamiento preciso y una alta estabilidad de arco
Marca:  Olympus™ N1217800
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10321470
  • 956.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El proceso de fabricación mejorado permite una vida útil prolongada (300 horas).
  • Producto desarrollado por Ushio con procesos de calidad ISO estrechamente controlados
  • Diseñada para su uso en todos los sistemas de microscopios fluorescentes de 100 W
  • Caracterizada por una descarga de plasma ajustada, gran luminosidad y arco ultraestable
  • 100 vatios, 20 voltios
Especificaciones
Especificaciones
Lámpara de mercurio de arco corto
100 W, 20 V