missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ácido ursodesoxicólico, 99 %

Marca:  Alfa Aesar™ B20490.06

Detalles adicionales : CAS : 128-13-2 Peso : 0.00500kg

Cantidad 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11444487

  • 85.59€ / 5 g

En stock, listo para ser enviado: 3

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

128-13-2
392.58
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
31401
Ácido (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
C24H40O4
MFCD00003680
ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
CHEBI:9907
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)C

Especificaciones

Ursodeoxycholic acid
5g
C24H40O4
14,9889
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Ácido (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico
31401
392.56
201°C to 204°C
128-13-2
MFCD00003680
ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)C
392.58
CHEBI:9907
99%
Videos
SDS Documentos