Learn More
UROS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno UROS
Concentración 0.19 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823824
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14913-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
16813824
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14913-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene catalyzes the fourth step of porphyrin biosynthesis in the heme biosynthetic pathway. Defects in this gene cause congenital erythropoietic porphyria (Gunther′s disease).
Especificaciones
Especificaciones
UROS
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P10746, P51163
22276, 309070, 7390
UROS Fusion Protein Ag6711
Primary
-20°C
UROS
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
UROIIIS, uroporphyrinogen III synthase, UROS
Uros
IgG
Antigen Affinity Chromatography