missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Urea, MP Biomedicals

Catalog Number p-7112302
Click to view available options
Cantidad:
50 g
1 kg
25 lb.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57-13-6
CH4N2O
60.056
MFCD00008022
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
urea
C(=O)(N)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57-13-6
CH4N2O
60.056
MFCD00008022
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
1176
CHEBI:48376
urea
C(=O)(N)N

  • Disolver la urea en agua desionizada a la concentración deseada.
  • Por cada 10 ml de solución, añadir 1 g de Amberlite™ IRA-910
  • Remover durante una hora a temperatura ambiente.

Nombre del producto químico o material UREA
Punto de fusión 130°C to 140°C
Color Blanco
Punto de ebullición 135°C (decomposition)
Fórmula lineal CH4N2O
Cantidad 50 g
Información de solubilidad One gram dissolves in 1 mL water, 10 mL 95% ethanol, 1 mL boiling 95% ethanol, 20 mL absolute ethanol, 6 mL methanol, 2 mL glycerol; Soluble in concentrated hydrochloric acid; almost insoluble in chloroform, ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ultrapuro
Forma física Perlas
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'