Learn More
Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510295
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
124-43-6, 7722-88-5
CH6N2O3
94.07
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
31294
CHEBI:75178
peróxido de hidrógeno; urea
C(=O)(N)N.OO
124-43-6, 7722-88-5
CH6N2O3
94.07
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
31294
CHEBI:75178
peróxido de hidrógeno; urea
C(=O)(N)N.OO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Urea hydrogen peroxide
Punto de fusión 75.0°C to 85.0°C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CO(NH2)2·H2O2
Cantidad 250 g
Fieser 16,379; 17,401
Índice Merck 15,1784
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Estabilizante 1% sodium pyrophosphate
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.07
Porcentaje de pureza ≥33.5% (H2O2)
Forma física Comprimidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.