missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UQCRB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10756-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817353

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 22-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

UQCRB encodes a product that is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. This component is involved in redox-linked proton pumping.
Especificaciones

Especificaciones

UQCRB
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P14927, Q9D855
Complex III subunit 7, Complex III subunit VII, QCR7, QP C, QPC, UQBC, UQBP, UQCRB, UQPC
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
362897, 67530, 7381
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
UQCRB
Liquid
Uqcrb
UQCRB Fusion Protein Ag1127
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Rat, Mouse, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados