Learn More
UQCR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14793-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813614
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
UQCR
Polyclonal
Unconjugated
UQCR11
0710008D09Rik, Complex III subunit 10, Complex III subunit XI, Cytochrome b c1 complex subunit 10, QCR10, UQCR, UQCR11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10975, 66594, 690848
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O14957, Q9CPX8
Uqcr11
UQCR Fusion Protein Ag6491
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat