Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Drawer Racks for Centrifuge Tubes
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. Provide an ideal alternative for storing large quantities of samples in 15mL or 50mL centrifuges tubes.
237.00€ - 248.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla con cajones |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Ultracongelador verticla |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 559 x 252 x 140 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15709559
|
Fisherbrand™
|
Tubos cónicos (78 x 50 ml) |
237.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15799549
|
Fisherbrand™
|
Tubos cónicos (160 x 15 ml) |
248.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For 15mL or 50mL centrifuges tubes
- 2 drawers, holds between 78 and 160 tubes
- Made of high quality stainless steel
Especificaciones
Gradilla con cajones | |
Acero inoxidable | |
Ultracongelador verticla | |
559 x 252 x 140 mm |