Learn More
Kinesis™ Inlet Solvent Filters
Stainless-steel or multiple materials
Marca: Idex 42711-04
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las copas y los conectores finales se venden por separado, consulte 05-704-54 y 045-707-83.
Especificaciones
1/paq. | |
Filtro de entrada de disolventes | |
0,25 a 28 Cónico |
2 μm | |
Acero inoxidable | |
10 ml/min |