Learn More
Kinesis™ Inlet Solvent Filters
Stainless-steel or multiple materials
Marca:  Idex 42711-03
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12943160
  • 195.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las copas y los conectores finales se venden por separado, consulte 05-704-54 y 045-707-83.
Especificaciones
Especificaciones
5/Paq.
Filtro de entrada de disolventes
0,25 a 28 Cónico
10 μm
Acero inoxidable
40 ml/min