Learn More
Kinesis™ Inlet Solvent Filters
Stainless-steel or multiple materials
Marca:  Kinesis™ 42711-07
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12936239
  • 93.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las copas y los conectores finales se venden por separado, consulte 05-704-54 y 045-707-83.
Especificaciones
Especificaciones
1/paq.
Filtro de entrada de disolventes
N/D
20 μm
Acero inoxidable, PCTFE
100 ml/min