Learn More
Idex Filtros en línea de disolvente de alta presión
Filtros en línea de disolvente para sistemas de limpieza en funcionamiento
Marca: Idex 02010-11
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
Filtros en línea de disolvente para sistemas de limpieza en funcionamiento
- Ayuda a evitar que las partículas obstruyan el equipo
- Piezas de acero inoxidable y PEEK
- Fritas de repuesto disponibles
- Presión máx.: 414 bar
Especificaciones
0,5 μm | |
PEEK™ | |
Filtro en línea de alta presión |