Learn More
Indicador universal, rango de pH de 4 a 10, para mediciones de pH, Fisher Chemical™
Catalog Number 10705351
75.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
148741
148741
Indicador universal, rango de pH 4-10, para medición de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Universal indicator, pH range 4-10
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol