Learn More
Smeg™ Cestillo universal SB28
Utilice este soporte con lavadoras de instrumental de vidrio Smeg™. Los cestillos universales Smeg SB28 tienen capacidad para 28 objetos y están fabricados en acero inoxidable.
Marca:  Smeg™ SB28
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 11905574
  • 267.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Soporte con resorte de 28 posiciones para sujetar matraces, vasos de precipitados, etc.
  • Para su uso con cestillos estándar CS1-1 y CS2 y el carro LM20
  • Recomendado para matraces con una capacidad de hasta 1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Se utiliza para sujetar vasos de precipitados durante el ciclo de lavado.
Para lavadora de carro de 60 cm Smeg