Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural azul Universal™ serie 87-665
Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
Marca:  Ansell™ 87665080
Detalles adicionales : Peso : 0.64350kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12687031
  • 14.10€ / 12 pares
En stock, listo para ser enviado: 4
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de inmersión
  • El caucho natural al 100 % ofrece sensibilidad con una excelente resistencia a la tracción
  • El algodón puro es suave, no irritante y cómodo
  • Protección contra líquidos y productos químicos
Aplicaciones:
  • Tareas ligeras de montaje
  • Refinado de aceite y gasolina
  • Limpieza
  • Manipulación de productos químicos
  • Refinado de productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho
Puño rosado
144 par
87-665
Azul
No
87-665
Látex de caucho natural
Borra de algodón
Resistencia química
8
Látex de caucho natural
Guantes de inmersión
0,4 mm