Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural azul Universal™ serie 87-665
Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
Marca:  Ansell Edmont™ 87665070
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12677031
Cantidad Precio
1 20.05€ / 12 pares
12 17.12€ / 12 pares
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Immersion gloves
  • 100% Natural rubber delivers sensitivity with superior tensile strength
  • Pure cotton flocklining is soft, non irritant and comfortable
  • Chemical and liquid protection
Applications:
  • Light assembly tasks
  • Refining oil and petrol
  • Cleaning
  • Chemical handling
  • Chemical refining
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho natural
Látex de caucho natural
No
Resistencia química
87-665
0.4mm
Azul
Látex de caucho natural
Puño rosado
Borra de algodón
87-665
144 par
Guantes de inmersión