Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de tejido Unisette™ en pilas Quickload™ para impresoras Primera
Fije las muestras durante el procesamiento con el casete de inclusión/procesamiento de tejido Simport Scientific™ Unisette™. El cierre a presión y el diseño de bloqueo de bisagra de UNISETTE™ permiten el manejo con una sola mano y siempre se vuelven a bloquear de forma segura sin peligro de pérdida de muestras.
en la oferta
Descripción
En pilas Quickload™, para impresoras Primera
- Área de escritura anterior en ángulo de 35°
- La construcción de una sola pieza con diseño de bloqueo de bisagra evita la separación temprana de la base y tapa
- Cierre a presión y diseño de bloqueo de bisagra: los casetes siempre se vuelven a bloquear de forma segura
- Permite el manejo con una sola mano
- Adecuada para impresoras automáticas
- Fabricada con acetal
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
Información de órdenes
Each case contains 25 Quickload™ stacks of 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Especificaciones
Acetal | |
1000 |