Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de tejido UNISETTE ™
Fije las muestras durante el procesamiento con los casetes de inclusión/procesamiento de tejido Simport Scientific™ UNISETTE™. El cierre a presión y el diseño de bloqueo de bisagra de UNISETTE™ permiten el manejo con una sola mano y siempre se vuelven a bloquear de forma segura sin peligro de pérdida de muestras.
en la oferta
Especificaciones
Ángulo de la cara de escritura | 35° |
---|---|
Material | Acetal |
Tipo de producto | Casete de inclusión/procesamiento de tejido |
Descripción
- Área de escritura anterior en ángulo de 35°
- La construcción de una sola pieza con diseño de bloqueo de bisagra evita la separación temprana de la base y tapa
- Cierre a presión y diseño de bloqueo de bisagra: los casetes siempre se vuelven a bloquear de forma segura
- Permite el manejo con una sola mano
- Adecuada para impresoras automáticas
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
Información de órdenes
Each case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Certifications
CE Marked
Especificaciones
35° | |
Acetal | |
Casete de inclusión/procesamiento de tejido |
For in vitro diagnostic (IVD) use only.