missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Unipur Carbon FT Safety Gloves

Catalog Number 17280451
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sensitive, anti-static safety gloves feature a thin elastomer coating on the fingertips for precision work with electronics parts.

  • Apto para trabajos mecánicos que requieran precisión en entornos antiestáticos
  • Revestimiento de elastómero fino en las puntas de los dedos para una mayor adherencia y sensibilidad táctil
  • El revestimiento de poliamida/carbono proporciona un ajuste perfecto para una mayor destreza
  • Cumple con los requisitos de DIN EN 16350:2014
Certificaciones/conformidad (Europa) DIN EN 16350:2014
Área revestida Punta de los dedos
Aplicaciones Industrial
Coating Material Elastómero
Color Gris
Material Poliamida, Carbono
Tamaño 7
Norma EN388 2131X
Para utilizar con (aplicación) Electrónica, conjunto de precisión
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Unipur Carbon FT
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'