Learn More
uvex Guantes de seguridad Unipur 6631
Los guantes de poliamida con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos proporcionan resistencia mecánica a la abrasión y a la robustez.
Marca: uvex 6094409
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Guantes de seguridad de poliamida ligeros y fiables
- Revestimiento de poliuretano en el interior de la mano y en las puntas de los dedos
- Ideal para trabajos de montaje de precisión
Especificaciones
Industrial | |
Gris | |
Ambidiestro | |
Poliamida | |
9 | |
Unisex | |
Unipur 6631 |
Poliuretano | |
Suave | |
Sí | |
Guantes de protección mecánica | |
4141X | |
Tejido |