Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo™, 0,45μ m
Uniflo Syringe Filters
805.00€ - 855.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 0,45 μm |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 0,65 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15843587
|
Cytiva
9910-1304 |
13 mm | 19,6 × 16,9 mm | Nailon |
855.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15863587
|
Cytiva
9910-2504 |
25 mm | 24,5 × 29,2 mm | Nailon |
805.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15803597
|
Cytiva
9911-2504 |
25 mm | 24,5 × 29,2 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
805.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15883587
|
Cytiva
9911-1304 |
13 mm | 19,6 × 16,9 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
855.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los filtros de membrana de PTFE son esterilizables en autoclave.Están disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm.El nailon es resistente a una gama de disolventes orgánicos y adecuado para su uso con muestras de alto pH.El nailon puede unir proteínas, lo que lo hace inadecuado para aplicaciones de recuperación de proteínas.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de Cytiva combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son muy adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi |
No estéril | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
500 piezas |