Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Uniflo Whatman™, 0,22 μ m, medios de filtración PVDF
Las membranas de PVDF están diseñadas para ofrecer una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a los disolventes y baja unión de proteínas, lo que las convierte en adecuadas para la filtración biomédica y la preparación de muestras para HPLC.
Marca: Cytiva 9909-1302
697.77 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.30300kg
Descripción
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 13 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 10 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.Especificaciones
Whatman Uniflo de 13 mm 0,22 PVDF 500/paquete | |
0,22 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi | |
19,6 × 16,9 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Deslizamiento Luer macho | |
500 piezas | |
13 mm |