Learn More
ABEBA™ mocasín blanco profesionales O2
Mocasín blanco profesionales O2
94.62€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16378111
|
ABEBA™
36740/35 |
35 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388111
|
ABEBA™
36740/36 |
36 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398111
|
ABEBA™
36740/37 |
37 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308121
|
ABEBA™
36740/38 |
38 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318121
|
ABEBA™
36740/39 |
39 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328121
|
ABEBA™
36740/40 |
40 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338121
|
ABEBA™
36740/41 |
41 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348121
|
ABEBA™
36740/42 |
42 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358121
|
ABEBA™
36740/43 |
43 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368121
|
ABEBA™
36740/44 |
44 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378121
|
ABEBA™
36740/45 |
45 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388121
|
ABEBA™
36740/46 |
46 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398121
|
ABEBA™
36740/47 |
47 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308131
|
ABEBA™
36740/48 |
48 |
94.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo y ligereza
- Conforme a EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Zapatos antideslizamiento | |
EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 | |
Sí |
Blanco | |
Microfibra | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
1 par | |
Agua |