Learn More
ABEBA™ zapatillas profesionales azules S1 Uni6
Zapatillas profesionales azules S1 Uni6
109.31€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O1, FO, SRC, ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Azul |
Material de ojales | Acero inoxidable |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16398151
|
ABEBA™
36773/35 |
35 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308161
|
ABEBA™
36773/36 |
36 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318161
|
ABEBA™
36773/37 |
37 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328161
|
ABEBA™
36773/38 |
38 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338161
|
ABEBA™
36773/39 |
39 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348161
|
ABEBA™
36773/40 |
40 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358161
|
ABEBA™
36773/41 |
41 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368161
|
ABEBA™
36773/42 |
42 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378161
|
ABEBA™
36773/43 |
43 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388161
|
ABEBA™
36773/44 |
44 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398161
|
ABEBA™
36773/45 |
45 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308171
|
ABEBA™
36773/46 |
46 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318171
|
ABEBA™
36773/47 |
47 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328171
|
ABEBA™
36773/48 |
48 |
109.31€
1 par |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo y ligereza
- Conforme a EN ISO 20347 : 2012, O1, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347: 2012, O1, FO, SRC, ESD | |
Azul | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Zapatillas | |
EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 |
Cordones | |
Acero inoxidable | |
Textiles | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
1 par |