Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos desiguales de polipropileno
Diseñados con diferentes diámetros de entrada y salida.
Marca:  Kartell™ 0087800
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12513317
  • 160.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados con diferentes diámetros de entrada y salida.
  • Polipropileno
  • La entrada y la salida tienen diámetros diferentes
  • Certificaciones CE e IVD
  • Extremos cónicos
Especificaciones
Especificaciones
Conectores cónicos rectos
1,6 in
Polipropileno
1,6,7,5 mm
1,6/7,5mm
CE e IVD
7,5 mm
4, 6, 8, 12, 14, 16 mm
10 unidades