Learn More
γ-Undecalactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779866
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
104-67-6
C11H20O2
184.28
MFCD00005405
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
7714
5-heptiloxolan-2-ona
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
104-67-6
C11H20O2
184.28
MFCD00005405
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
7714
5-heptiloxolan-2-ona
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material γ-Undecalactone
Color Incolora
Densidad 0.9425g/mL
Punto de ebullición 286.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.4540
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.9425
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • y-Undecalactone
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .