Learn More
Thermo Scientific™ Prácticos kits sin montar: viales EPA con tapones y septos
Diseñados para aplicaciones de muestreo de agua discontinuas.
Brand:  Thermo Scientific™ B7951-B
Additional Details : Peso : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 12438656
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products »
Description
Description
Los kits prácticos de viales EPA Thermo Scientific™ National están diseñados para aplicaciones de muestreo de agua discontinuas.
Cada caja contiene los viales envueltos en plástico termorretráctil, y los tapones y septos de teflón de color natural/silicona transparente empaquetados aparte en bolsas de polipropileno.
Specifications
Specifications
Viales de 40 ml ámbar; tapón y septos de PTFE/silicona
Vidrio
Silicona/PTFE
Tapón de rosca con septum
Kit práctico sin montar
Ámbar
40 ml
40 mL
Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA)
Aplicaciones de muestreo de agua discontinuas
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions