Learn More
UMP/CMP kinase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno UMP/CMP kinase
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16828383
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11360-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16818383
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11360-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
UCK1 (Uridine-cytidine kinase 1) phosphorylates uridine and cytidine to uridine monophosphate and cytidine monophosphate. This enzyme does not phosphorylate deoxyribonucleosides or purine ribonucleosides. Of note, UCK1 is able to use either ATP or GTP as a phosphate donor. UCK1 also possesses the ability to phosphorylate a number of cytidine and uridine nucleoside analogs such as 6-azauridine, 5-fluorouridine, 4-thiouridine, 5-bromouridine, N(4)-acetylcytidine, N(4)-benzoylcytidine, 5-fluorocytidine, 2-thiocytidine, 5-methylcytidine, and N(4)-anisoylcytidine.
Especificaciones
Especificaciones
UMP/CMP kinase
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P30085, Q4KM73, Q9DBP5
298410, 51727, 66588
UMP/CMP kinase Fusion Protein Ag1920
Primary
-20°C
CMPK1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CMK, CMPK, CMPK1, Cytidine monophosphate kinase, Cytidylate kinase, Deoxycytidylate kinase, UCK, UMK, UMP CMP kinase, UMP CMPK, UMP/CMP kinase, UMP/CMPK, UMPK, Uridine monophosphate kinase
CMPK1
IgG
Antigen Affinity Chromatography