Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de desmembrador sónico modelo 705, asta de 4 puntas
Asta de 4 puntas para su uso con sistemas sonicadores de 500 o 700 W
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Requires : Los modelos con n.º de cat. FB4659
Descripción
- Para procesar volúmenes de 0,5 a 15 ml
- Procese cuatro muestras a la vez
Especificaciones
Asta de 4 puntas | |
Lise células, cizalle ADN, disuelva sólidos. | |
Desmembrador sónico FB705 y sonicador Q700 |