Learn More
Invitrogen™ Agua destilada UltraPure™ sin ADNasa/ARNasa
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Descripción
El agua destilada sin ADNasa ni ARNasa UltraPure™ está diseñada para emplearse en todas las aplicaciones de biología molecular. Está filtrada por membrana de 0,1 μm y analizada para descartar la presencia de ADNasa y ARNasa.
Pruebas de rendimiento y calidad: no se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa. Nuestro sistema de purificación de agua destilada se supervisa regularmente para cumplir los actuales requisitos de pruebas de monografía de la USP (Farmacopea Estadounidense) para agua para inyectables (WFI).
Especificaciones
pH | 7 |
Color | Clear |
Descripción | UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water, 500mL, Clear, 7pH, Membrane-Filtered Purification, DNase-Free, Molecular Biology Grade, Protease-Free, RNase-Free Quality Grade, Not DEPC-Treated Sample Treatment, Used For DNA Extraction, Nucleic Acid Ge |
Información de solubilidad | Water |
Envase | 1 unidad |
Tratamiento(s) | Not DEPC-treated |
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Liquid |